Documenti
726869
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Beilstein:
5729988
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.5% (GC)
99%
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.5%
Densità
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m0/s1
SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-N
Note legali
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3