Documenti fondamentali
725404
Sigma-Aldrich
Bis(2-(bis(diethylamino)phosphino)phenyl) ether
95%
Sinonimo/i:
Bis(2-(bis(diethylamido)phosphino)phenyl) ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H48N4OP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.565
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1ccccc1Oc2ccccc2P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C28H48N4OP2/c1-9-29(10-2)34(30(11-3)12-4)27-23-19-17-21-25(27)33-26-22-18-20-24-28(26)35(31(13-5)14-6)32(15-7)16-8/h17-24H,9-16H2,1-8H3
XYBRYIYICOWBBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)