Documenti fondamentali
725285
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)triphenylphosphonium iodide
95%
Sinonimo/i:
NSC 116665
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17I2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
260-266 °C
Gruppo funzionale
iodo
phosphine
Stringa SMILE
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Phosphacyclic compounds via oxidative dimerizations
  • Enamides via cross-coupling
  • Cyclopeptide alkaloids for use as antibacterial or cytotoxic agents
  • Terminal alkynes via dehydrohalogenation of aldehydes
Reactant for vinylcyclopropanation / cyclopentenation of strained alkenes using a sequential carborhodation process
Used as an olefination agent in the Lewis acid catalysis of electrocyclization of trienes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)