Documenti fondamentali
724920
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-bromobenzoic acid
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
153-158 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cccc(C(O)=O)c1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
PAGROCHVTXMVTP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)