Documenti
724718
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-bromoindole-2-carboxylate
95%
Sinonimo/i:
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
163-167 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C11H10BrNO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
LWRLKENDQISGEU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3