Key Documents
72460
Sigma-Aldrich
Boc-3-(3-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(3-pyridyl)-D-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.29
Beilstein:
4195466
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
crystals
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m1/s1
JLBCSWWZSSVXRQ-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)