Key Documents
724378
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-1H-benzo[g]indole
96%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-1H-benz[g]indole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
124-127 °C
Stringa SMILE
COc1cc2cc[nH]c2c3ccccc13
InChI
1S/C13H11NO/c1-15-12-8-9-6-7-14-13(9)11-5-3-2-4-10(11)12/h2-8,14H,1H3
DGGPMXAQMFWTBH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)