Documenti fondamentali
724262
Sigma-Aldrich
2-Methylthiophene-3-carboxamide
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-thiophenecarboxamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
135-140 °C
Stringa SMILE
Cc1sccc1C(N)=O
InChI
1S/C6H7NOS/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
ZDEWSZZMQVGWCA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)