Documenti fondamentali
723991
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoro-5-formylphenyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4BF4KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
230-235 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
fluoro
Stringa SMILE
[K+].Fc1ccc(C=O)cc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H4BF4O.K/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12;/h1-4H;/q-1;+1
HCTPXGYDPRWOOU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in:
  • Metal-free chlorodeboronation
  • Hydrolysis via silica gel and water
  • Suzuki-Miyaura reactions
  • Reductive amination
  • Wittig reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.