Documenti fondamentali
723290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClINO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
162-167 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(Cl)nccc1I
InChI
1S/C6H3ClINO2/c7-5-4(6(10)11)3(8)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
XOMBFOCJXYZRSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)