723215
10-Undecenyl 2-bromoisobutyrate
>95%
Sinonimo/i:
Allyl-type (long chain) initiator
About This Item
Saggio
>95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.450
Densità
1.080 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C15H27BrO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14(17)15(2,3)16/h4H,1,5-13H2,2-3H3
RHLOSBPISIVGMQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)