Documenti fondamentali
723061
Sigma-Aldrich
12-Mercaptododecanoic acid NHS ester
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27NO4S
Peso molecolare:
329.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
SCCCCCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C16H27NO4S/c18-14-11-12-15(19)17(14)21-16(20)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-13-22/h22H,1-13H2
WDHWRJMCVWOMCM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2