Merck
722650
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine
99%
Sinonimo/i:
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethylhexane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H22N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.28
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-134-8
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
InChI key
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)