Documenti
722359
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-176 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(nn1C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-4-3-5(6(9)10)7-8(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)
PXRXGHUTKHXUGF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3