Documenti fondamentali
721638
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11BF3KO
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
232-236 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H11BF3O.K/c15-14(16,17)12-6-8-13(9-7-12)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9H,10H2;/q-1;+1
PMDBNNXIBAIJMQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)