721484
3-Methoxy-2-methylaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
27-28 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(N)c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
OPXLVWLFDKRYRB-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)