Documenti
721255
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16ClO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.77
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.312
Densità
1.525 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COCCOCCOC(=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H15ClO6S/c1-17-6-7-18-8-9-19-12(14)10-4-2-3-5-11(10)20(13,15)16/h2-5H,6-9H2,1H3
TVQUWKKLSJIKOI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup