Documenti fondamentali
720844
Sigma-Aldrich
4-Piperidinopiperidine-1-carbonyl chloride
Sinonimo/i:
1,4′-Bipiperidinyl-1′-carbonyl chloride, 1-Chlorocarbonyl-4-piperidinopiperidine, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carbonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19ClN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Punto di fusione
60-64 °C
Stringa SMILE
ClC(=O)N1CCC(CC1)N2CCCCC2
InChI
1S/C11H19ClN2O/c12-11(15)14-8-4-10(5-9-14)13-6-2-1-3-7-13/h10H,1-9H2
YDNSNQRKIINKPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Macrocyclic ureas as selective Chk1 inhibitors
  • Etoposide prodrug for dual prodrug-enzyme antitumor therapy
  • Phosphodiesterase 4 inhibitors
  • Camptothecin analogs
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)