Documenti fondamentali
72078
Sigma-Aldrich
(−)-α-Neoclovene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1S,7aS)-1,2,3,6,7,7a-Hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-1,3a-ethano-3aH-indene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D −79±2°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
Densità
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CCC[C@@]2(C)C3CC[C@@]12CC3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-8-14(4)12-7-9-15(11,14)10-13(12,2)3/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/t12?,14-,15+/m0/s1
ZCJQJJWNFDNQGZ-JQXSQYPDSA-N
Altre note
Rearrangement product of caryophyllene; Main volatile constituent of ginseng
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
237.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
114 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Parker et al.
Journal of the Chemical Society, 2634-2634 (1969)
K. Yoshihara et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 2078-2078 (1975)