720712
Iron(III) oxide, dispersion
nanoparticles, ≤110 nm particle size, 15 wt. % in ethanol
Sinonimo/i:
Iron oxide in ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
15 wt. % in ethanol
Dimensione particelle
≤110 nm
Stringa SMILE
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.