Documenti fondamentali
720445
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11BN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
76-81 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)