719803
Carbon nanofibers
graphitized, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Sinonimo/i:
PR-25-XT-LHT, Conical carbon nanofibers
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
platelets (conical)
Livello qualitativo
Saggio
>98% carbon basis
Stato
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D × lung.
100 nm × 20-200 μm
Area superficiale
39 m2/g
Impurezze
<14,000 ppm Iron content
Diametro medio
130 nm
Dimensione pori
0.12 cm3/g average pore volume
126.1 Å average pore diameter
Punto di fusione
3652-3697 °C
Densità
1.9 g/mL at 25 °C
Densità bulk
0.5‑3.5 lb/cu.ft
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Pyrograf®-III vapor-grown carbon nanofibers are within the class of materials termed multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), and are produced by the floating catalyst method.
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
3D printing is a type of additive manufacturing that can be used to rapidly fabricate components with highly customizable geometries.