Documenti fondamentali
719757
Sigma-Aldrich
Propyl-d7 chloroformate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CD2CD2CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
105-106 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
QQKDTTWZXHEGAQ-NCKGIQLSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)