Documenti
719242
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-2(5H)-furanone
97%
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup