Documenti fondamentali
719110
Sigma-Aldrich
Plexcore® OC RG-1110 organic conductive ink
Sinonimo/i:
Plexcore® OC organic conductive ink
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
Stato
liquid
Concentrazione
2.1%
Resistività
10-300 Ω-cm
pH
3.4
Viscosità
8.3 cP(25 °C)
Densità
0.940 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Attenzione
Do not freeze. Quality is compromised if ink goes through freeze-thaw cycle even once.
Proprietà fisiche
Composition: solids in water, 1,2-propanediol and isopropanol
Note legali
Plexcore is a registered trademark of Plextronics, Inc.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)