Documenti
71868
Sigma-Aldrich
1-(4-Methylphenyl)piperazine
≥98.0%
Sinonimo/i:
1-(p-Tolyl)piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Beilstein:
139489
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
29-32 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H16N2/c1-10-2-4-11(5-3-10)13-8-6-12-7-9-13/h2-5,12H,6-9H2,1H3
ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
V Stuettgen et al.
The AAPS journal, 22(2), 33-33 (2020-01-29)
A limiting factor for oral delivery of macromolecules is low intestinal epithelial permeability. 1-Phenylpiperazine (PPZ), 1-(4-methylphenyl) piperazine (1-4-MPPZ) and 1-methyl-4-phenylpiperazine (1-M-4-PPZ) have emerged as potential permeation enhancers (PEs) from a screen carried out by others in Caco-2 monolayers. Here, their