Documenti fondamentali
718173
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoropyridine
95%
Scegli un formato
5 G
CHF 87.80
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 87.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3F2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 87.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427
Densità
1.265 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cccnc1F
InChI
1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H
OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)