Documenti fondamentali
717894
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-bromo-3-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6BrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
117-122 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1n[nH]c(N)c1Br
InChI
1S/C4H6BrN3/c1-2-3(5)4(6)8-7-2/h1H3,(H3,6,7,8)
WZMBDMWFVPKYCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)