Documenti fondamentali
717886
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-4-(4-bromophenyl)isoxazole-3-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11BrN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1noc(N)c1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C12H11BrN2O3/c1-2-17-12(16)10-9(11(14)18-15-10)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2,14H2,1H3
LVVCDJIULDZABU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)