Documenti
717312
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminoterephthalic acid
greener alternative
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
H2DATA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Diaminoterephthalic acid is used as a linker for the formation of metal organic frameworks (MOFs).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Alexander von Tesmar et al.
Cell chemical biology, 24(10), 1216-1227 (2017-09-12)
In vitro reconstitution and biochemical analysis of natural product biosynthetic pathways remains a challenging endeavor, especially if megaenzymes of the nonribosomal peptide synthetase (NRPS) type are involved. In theory, all biosynthetic steps may be deciphered using mass spectrometry (MS)-based analyses of
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)