Documenti
717258
Sigma-Aldrich
Ethyl-4-(bromomethyl)-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11BrN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1sc(nc1CBr)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H11BrN2O2S/c1-2-17-12(16)10-9(7-13)15-11(18-10)8-5-3-4-6-14-8/h3-6H,2,7H2,1H3
RNJKUHUGSBTCRJ-UHFFFAOYSA-N