Documenti fondamentali
716901
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
methyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Sinonimo/i:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Stato
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Concentrazione
≥1800.0 μg/mL
diam. × lung.
10 nm × 41 nm ± 10%
Impurezze
<0.0001% CTAB
Diametro
10 nm
pH
6-8
Densità
1 g/mL at 25 °C
λmax
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Proprietà fisiche
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)