Documenti fondamentali
716294
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
≥94%
Scegli un formato
1 G
CHF 54.70
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 54.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3F4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥94%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.400
Densità
1.355 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F4N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of aminopyridines via amination reactions
Catalytic ligand for:
  • Regioselective preparation of tetramethylbiphenyls via aerobic oxidative coupling of xylene catalyzed by palladium
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
23.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)