Documenti fondamentali
716286
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-2-iodoacrolein
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8INO
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
73-77 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C)\C=C(/I)C=O
InChI
1S/C5H8INO/c1-7(2)3-5(6)4-8/h3-4H,1-2H3/b5-3-
AHWCNVWCBYBGQI-HYXAFXHYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)