Key Documents
716111
Sigma-Aldrich
1,3-Dithiane-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H8S2
Peso molecolare:
121.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C1CS[13CH2]SC1
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Note legali
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)