Documenti fondamentali
715409
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-boronic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8BClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
154-166 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.OB(O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H7BN2O2.ClH/c11-8(12)6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7;/h1-4,11-12H,(H,9,10);1H
DQTQZKIAQNCGLW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)