Documenti fondamentali
714593
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluoropyridine
97%
Sinonimo/i:
6-Fluoro-3-pyridineamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)