Documenti fondamentali
714577
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-pyridinylmethanol
97%
Sinonimo/i:
2-Amino-4-(hydroxymethyl)pyridine
Scegli un formato
1 G
CHF 100.00
CHF 100.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 100.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 100.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
80-84 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)