Key Documents
714550
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-octylthiophene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
1.206 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C12H19BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-14-12(11)13/h9-10H,2-8H2,1H3
ISONQKSIWXLJOQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.