Documenti fondamentali
714461
Sigma-Aldrich
1-Ethoxycarbonyl cyclobutane-1-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid monoethyl ester, Monoethyl 1,1-cyclobutanedicarboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
1.117 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c1-2-12-7(11)8(6(9)10)4-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,9,10)
XYHZRSFKDSWLHW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)