Documenti
714267
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-4-(methylthio)butanoic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinonimo/i:
(S)-2-Azido-4-(methylmercapto)butyric acid cyclohexylammonium salt, L-Azidomethionin cyclohexylammonium salt, N3-Met-OH CHA salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9N3O2S · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (CE)
Forma fisica
fibers
Attività ottica
[α]/D -115.0±3.0°, c = 1 in methanol
Composizione
carbon, 47.6-48.6%
nitrogen, 20.0-20.8%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CSCC[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H13N.C5H9N3O2S/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-11-3-2-4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;4H,2-3H2,1H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1
FRHPKUPOSMDXLD-VWMHFEHESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3