Documenti fondamentali
714038
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride
≥96.0%
Sinonimo/i:
(1R,2R)-2-Amino-1-tetralol hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.68
Beilstein:
6577187
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
≥96.0%
Stato
solid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1CCc2ccccc2[C@H]1O
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-4,9-10,12H,5-6,11H2;1H/t9-,10-;/m1./s1
OJKXKJBAGVKYBW-DHTOPLTISA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)