Key Documents
714011
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Amino-1,2-dihydro-1-naphthol hydrochloride
≥96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H11NO.ClH/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12;/h1-6,9-10,12H,11H2;1H/t9-,10-;/m0./s1
KZEOPJJQWXUEOS-IYPAPVHQSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)