713937
(1S,2S)-trans-1,2-Dihydro-1,2-naphthalenediol
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1S-trans)-1,2-Dihydro-1,2-dihydroxynaphthalene
About This Item
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥97.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C=Cc2ccccc2[C@@H]1O
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6,9-12H/t9-,10-/m0/s1
QPUHWUSUBHNZCG-UWVGGRQHSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)