Key Documents
713872
Sigma-Aldrich
(±)-cis-2-(Boc-amino)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
N-Boc-cis-2-amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.28
Beilstein:
8320649
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
97.0-103.0% (T)
Forma fisica
lumps
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C=CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h5,7-9H,4,6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
QWRRLPZJKAWOFL-BDAKNGLRSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)