Merck
71270
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
Sinonimo/i:
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)