Documenti
712582
Sigma-Aldrich
O-[N-(3-Maleimidopropionyl)aminoethyl]-O′-[3-(N-succinimidyloxy)-3-oxopropyl]triethylene glycol
≥90% (NMR)
Sinonimo/i:
N-[15-[(2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl]-2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-propanamide, monodisperse Mal-PEG4-NHS-ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H31N3O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
513.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥90% (NMR)
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Gruppo funzionale
NHS ester
maleimide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.