Documenti
712507
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-Tritylthiopropionylamino)ethyl]polyethylene glycol
Mp 3,000
Sinonimo/i:
HO-PEG-NHCO-C2H4-S-Trt 3000
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
PM
Mp 3,000
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
trityl
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Circulatory half-life is a key success factor for new drugs. In this respect, PEGylation or PEG-ing—the modification of potential candidates ranging from non-peptidic small molecules to peptides and proteins, antibody fragments, aptamers, and saccharides or oligonucleotides with polyethylene glycol chains—offers numerous advantages.