Documenti fondamentali
712213
Sigma-Aldrich
Boc-Dab-OH
≥97.0%
Sinonimo/i:
(S)-4-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)butanoic acid, Nα-Boc-L-2,4-diaminobutyric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.25
Beilstein:
4745487
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (TLC)
≥97.0%
Attività ottica
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in methanol: water (1:1)
Impurezze
≤2.0% water
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O4/c1-9(2,3)15-8(14)11-6(4-5-10)7(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)