Documenti fondamentali
712175
Sigma-Aldrich
(S)-2-Azido-3-(4-tert-butoxyphenyl)propionic acid cyclohexylammonium salt
≥98% (CE)
Sinonimo/i:
L-Azidotyrosine tert-butyl ether cyclohexylammonium salt, N3-Tyr(OtBu)-OH CHA salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N3O3 · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (CE)
Stato
crystals
Attività ottica
[α]/D -48.0±2.0°, c = 1 in methanol
Composizione
carbon, 62.3-63.6%
nitrogen, 15.1-15.8%
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CC(C)(C)Oc2ccc(C[C@H](N=[N+]=[N-])C(O)=O)cc2
InChI
1S/C13H17N3O3.C6H13N/c1-13(2,3)19-10-6-4-9(5-7-10)8-11(12(17)18)15-16-14;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,17,18);6H,1-5,7H2/t11-;/m0./s1
BCKBVMJKEBFWBB-MERQFXBCSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)